Merck
ENAH2C5584D4
Enamine
methyl (2S,4R)-4-(methylsulfanyl)pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.71
Número MDL:
mp
155-156
Iupac Name
methyl (2S,4R)-4-(methylthio)pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2S.ClH/c1-10-7(9)6-3-5(11-2)4-8-6;/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3;1H/t5-,6+;/m1./s1
Clave InChI
VWAIFUOQWVBJJX-IBTYICNHSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486418
Melting Point
155-156
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486418
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)