ENAH2C5584D0
Enamine
1'-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-(hydroxymethyl)-3-oxaspiro[bicyclo[2.1.1]hexane-2,4'-piperidine]-1-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1'-(tert-butoxycarbonyl)-4-(hydroxymethyl)-3-oxaspiro[bicyclo[2.1.1]hexane-2,4'-piperidine]-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H25NO6/c1-13(2,3)22-12(21)17-6-4-16(5-7-17)15(11(19)20)8-14(9-15,10-18)23-16/h18H,4-10H2,1-3H3,(H,19,20)
Clave InChI
KIGWUQFGKKFSIT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486393
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)