Merck
ENAH2C557FE4
Enamine
4,5,12-triazatricyclo[6.3.1.0,2,6]dodeca-2(6),3-diene dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.14
Número MDL:
Iupac Name
4,5,6,7,8,9-hexahydro-1H-4,8-epiminocycloocta[c]pyrazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3.2ClH/c1-2-6-4-9-7(5-10-12-9)8(3-1)11-6;;/h5-6,8,11H,1-4H2,(H,10,12);2*1H
Clave InChI
URPIICMPSDORBS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481873
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481873
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)