Merck
ENAH2C557B7E
Enamine
rac-(3aR,6aR)-5-methyl-octahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
126.2
MDL number:
Iupac Name
(3aS,6aS)-5-methyloctahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole
Inchi Code
1S/C7H14N2/c1-9-4-6-2-3-8-7(6)5-9/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-,7+/m0/s1
InChI key
DLUDAUJQMXTXGQ-NKWVEPMBSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6475250
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)