ENAH2C557ADA
Enamine
(3-chlorophenyl)(4-methylphenyl)methanamine
About This Item
Iupac Name
(3-chlorophenyl)(4-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H14ClN/c1-10-5-7-11(8-6-10)14(16)12-3-2-4-13(15)9-12/h2-9,14H,16H2,1H3
Clave InChI
SHKAUKMYGXMNSX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473150
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)