Merck
ENAH2C557A8F
Enamine
rac-(3aR,6S,6aS)-1-benzyl-octahydrocyclopenta[b]pyrrol-6-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
289.25
MDL number:
Iupac Name
(3aS,6R,6aR)-1-benzyloctahydrocyclopenta[b]pyrrol-6-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H20N2.2ClH/c15-13-7-6-12-8-9-16(14(12)13)10-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-5,12-14H,6-10,15H2;2*1H/t12-,13+,14+;;/m0../s1
InChI key
IFRMFJSTHXWYLJ-BCIMQBNMSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477927
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477927
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)