Merck
ENAH2C5579A0
Enamine
tert-butyl 3-[imino(methyl)oxo-lambda6-sulfanyl]azetidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.32
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(amino(methyl)(oxo)-lambda6-sulfaneylidene)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H18N2O3S/c1-9(2,3)14-8(12)11-5-7(6-11)15(4,10)13/h5-6H2,1-4H3,(H2,10,13)
Clave InChI
CYTKXIXJADIDPS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473567
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473567
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)