ENAH2C557764
Enamine
4,6-dichloro-2-(oxan-4-yl)pyrimidine
About This Item
Iupac Name
4,6-dichloro-2-tetrahydro-2H-pyran-4-ylpyrimidine
Inchi Code
1S/C9H10Cl2N2O/c10-7-5-8(11)13-9(12-7)6-1-3-14-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
DJHXCPYJRXZMID-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5113268
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)