Merck
ENAH2C557621
Enamine
1-(4-bromo-1H-indol-3-yl)ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.08
Número MDL:
mp
189-191
Iupac Name
1-(4-bromo-1H-indol-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-6(13)7-5-12-9-4-2-3-8(11)10(7)9/h2-5,12H,1H3
Clave InChI
KNZUUSYLBPQSIS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3026835
Melting Point
189-191
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3026835
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)