Merck
ENAH2C55759E
Enamine
prop-2-yn-1-yl trifluoromethanesulfonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.13
Número MDL:
Iupac Name
2-propynyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H3F3O3S/c1-2-3-10-11(8,9)4(5,6)7/h1H,3H2
Clave InChI
ROQYGSVHXLIXGO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2683859
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2683859
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)