Merck
ENAH2C5574E7
Enamine
3-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.16
Número MDL:
Iupac Name
3-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-5-4-9-11-3-2-6(8(12)13)10-7(5)11/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
OAVOUQXECYGUKV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010470
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010470
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)