Merck
ENAH2C557468
Enamine
1-(chlorosulfonyl)pyrrolidin-3-yl acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.67
Número MDL:
Iupac Name
1-(chlorosulfonyl)pyrrolidin-3-yl acetate
Inchi Code
1S/C6H10ClNO4S/c1-5(9)12-6-2-3-8(4-6)13(7,10)11/h6H,2-4H2,1H3
Clave InChI
ANNFAJCGPSFXIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010665
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010665
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)