Merck
ENAH2C557150
Enamine
4,4-difluoropiperidine-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.21
Número MDL:
Iupac Name
4,4-difluoropiperidine-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H10F2N2O2S/c6-5(7)1-3-9(4-2-5)12(8,10)11/h1-4H2,(H2,8,10,11)
Clave InChI
OYTNXDPEGKLEMV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717696
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717696
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)