ENAH2C55713E
Enamine
methyl 1-cyclopropyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 1-cyclopropyl-4-hydroxy-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H15NO3/c1-14-10(13)8-6-11(7-2-3-7)5-4-9(8)12/h7-8H,2-6H2,1H3
Clave InChI
IQUYUIVHPZAXHF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723418
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)