ENAH2C55713B
Enamine
2-oxo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-oxo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10F3NO3/c9-8(10,11)4-12-2-1-5(7(14)15)3-6(12)13/h5H,1-4H2,(H,14,15)
Clave InChI
JWJUUKRMSKSZND-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717383
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)