Merck
ENAH2C557136
Enamine
1-(1-hydroxycyclobutanecarbonyl)azetidin-3-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.2
Número MDL:
Iupac Name
(3-hydroxyazetidin-1-yl)(1-hydroxycyclobutyl)methanone
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c10-6-4-9(5-6)7(11)8(12)2-1-3-8/h6,10,12H,1-5H2
Clave InChI
ZIPIIRZYGSSTLW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723024
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723024
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)