Merck
ENAH2C5570F9
Enamine
6-(aminomethyl)naphthalene-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.69
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-(aminomethyl)-2-naphthoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H11NO2.ClH/c13-7-8-1-2-10-6-11(12(14)15)4-3-9(10)5-8;/h1-6H,7,13H2,(H,14,15);1H
Clave InChI
IMABECUQQSXSRV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009824
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009824
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)