Merck
ENAH2C5570E5
Enamine
(2R)-2-ethynyl-2-methylpyrrolidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
145.63
Número MDL:
Iupac Name
(R)-2-ethynyl-2-methylpyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N.ClH/c1-3-7(2)5-4-6-8-7;/h1,8H,4-6H2,2H3;1H/t7-;/m0./s1
Clave InChI
UFOVMGODNKDWOA-FJXQXJEOSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009545
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009545
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)