Merck
ENAH2C5569FA
Enamine
methyl 3-formyl-2,4,6-trimethylbenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-formyl-2,4,6-trimethylbenzoate
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-7-5-8(2)11(12(14)15-4)9(3)10(7)6-13/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
NPZKTVMOKQAXLY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587524
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587524
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)