ENAH2C5569D2
Enamine
methyl 3,3-dimethylcyclobut-1-ene-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 3,3-dimethyl-1-cyclobutene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-8(2)4-6(5-8)7(9)10-3/h4H,5H2,1-3H3
Clave InChI
OMEOZSYTDFVFCW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697686
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697686
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)