Merck
ENAH2C5569A2
Enamine
2-ethyl-7-fluoroquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.22
Número MDL:
Iupac Name
2-ethyl-7-fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10FNO2/c1-2-10-9(12(15)16)5-7-3-4-8(13)6-11(7)14-10/h3-6H,2H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
XSPYKUKZKOJDPV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383030
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383030
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)