Merck
ENAH2C556953
Enamine
2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)bicyclo[4.1.0]heptane-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
377.44
Número MDL:
Iupac Name
2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)bicyclo[4.1.0]heptane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C23H23NO4/c25-21(26)23(11-5-6-14-12-20(14)23)24-22(27)28-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-4,7-10,14,19-20H,5-6,11-13H2,(H,24,27)(H,25,26)
Clave InChI
FLNZAHPMQNTEPD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-649936
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-649936
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)