Merck
ENAH2C556873
Enamine
2-(4-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.21
Número MDL:
Iupac Name
(4-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c14-11(15)8-13-7-10(6-12-13)9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,14,15)
Clave InChI
BLHJEYXABKCPQW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1221705
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1221705
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)