ENAH2C5567CF
Enamine
7-bromo-1H,2H,3H,3aH,4H,5H-pyrrolo[1,2-a]quinoxaline
About This Item
Iupac Name
7-bromo-1,2,3,3a,4,5-hexahydropyrrolo[1,2-a]quinoxaline
Inchi Code
1S/C11H13BrN2/c12-8-3-4-11-10(6-8)13-7-9-2-1-5-14(9)11/h3-4,6,9,13H,1-2,5,7H2
Clave InChI
BIFDYVJBZHGOEA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-912097
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)