Merck
ENAH2C55679A
Enamine
5-fluoro-2-methoxypyridine-4-sulfonyl fluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.17
Número MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-methoxypyridine-4-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H5F2NO3S/c1-12-6-2-5(13(8,10)11)4(7)3-9-6/h2-3H,1H3
Clave InChI
BJEPSQAARAFMBV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1583365
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1583365
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)