Merck
ENAH2C556759
Enamine
tert-butyl 5-methylpiperidine-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.29
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-methylpiperidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO2/c1-8-5-6-9(12-7-8)10(13)14-11(2,3)4/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3
Clave InChI
PDSJFYHRFYOAKW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272599
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272599
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)