ENAH2C55606D
Enamine
1-bromo-3-cyclohexylbenzene
About This Item
Iupac Name
1-bromo-3-cyclohexylbenzene
Inchi Code
1S/C12H15Br/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h4,7-10H,1-3,5-6H2
Clave InChI
KTNLLCDOFZYDDH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175840
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175840
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)