ENAH2C555FFA
Enamine
6-aminopyridazine-4-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
6-aminopyridazine-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H4N4/c6-2-4-1-5(7)9-8-3-4/h1,3H,(H2,7,9)
Clave InChI
ZGKQHWKMPGROIV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311575
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)