ENAH2C555FCB
Enamine
5-hydroxy-3,3-dimethylpiperidin-2-one
About This Item
Iupac Name
5-hydroxy-3,3-dimethylpiperidin-2-one
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-7(2)3-5(9)4-8-6(7)10/h5,9H,3-4H2,1-2H3,(H,8,10)
Clave InChI
BTOSJYCPCDJBFH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307399
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)