ENAH2C555F02
Enamine
2-(1-acetyl-3-hydroxypiperidin-3-yl)acetic acid
About This Item
Iupac Name
2-(1-acetyl-3-hydroxypiperidin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO4/c1-7(11)10-4-2-3-9(14,6-10)5-8(12)13/h14H,2-6H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
JOKPYLIGYLNWFU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259063
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)