Merck
ENAH11E415D1
Enamine
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecan-5-one hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.68
Número MDL:
Iupac Name
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecan-5-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c11-8-1-4-10-7-9(8)2-5-12-6-3-9;/h10H,1-7H2;1H
Clave InChI
CCTYAHCSSSXPBG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008556
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008556
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)