ENAH11E415BC
Enamine
N-(2-hydroxy-1-phenylethyl)methanesulfonamide
About This Item
Iupac Name
N-(2-hydroxy-1-phenylethyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13NO3S/c1-14(12,13)10-9(7-11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-11H,7H2,1H3
Clave InChI
PCMKOPJZQMCTTP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008446
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)