Merck
ENAH11E4156E
Enamine
4,4-difluoro-2-methylpentanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.14
Número MDL:
Iupac Name
4,4-difluoro-2-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C6H10F2O2/c1-4(5(9)10)3-6(2,7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
JXXNCQQYDYGIET-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2007205
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2007205
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)