Merck
ENAH11E24F6F
Enamine
2,2,2-trifluoro-1-(1H-indol-4-yl)ethan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.17
Número MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(1H-indol-4-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H8F3NO/c11-10(12,13)9(15)7-2-1-3-8-6(7)4-5-14-8/h1-5,9,14-15H
Clave InChI
DMQGRDFOXYABGD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1939556
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1939556
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)