ENAH11E21A4B
Enamine
1-isocyanato-2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Iupac Name
1-isocyanato-2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H6F3NO/c1-6-4-7(9(10,11)12)2-3-8(6)13-5-14/h2-4H,1H3
Clave InChI
AJVYETTUPCFOKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1929560
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1929560
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)