ENAH11E2171E
Enamine
4,4-difluoro-2-hydroxy-2-methylbutanoic acid
About This Item
Iupac Name
4,4-difluoro-2-hydroxy-2-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H8F2O3/c1-5(10,4(8)9)2-3(6)7/h3,10H,2H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
RKODEFGIEHTHGB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1928743
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1928743
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)