Merck
ENAH11E11085
Enamine
tert-butyl N-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)cyclobutyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.37
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-(2-aminothiazol-4-yl)cyclobutyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H19N3O2S/c1-11(2,3)17-10(16)15-12(5-4-6-12)8-7-18-9(13)14-8/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,13,14)(H,15,16)
Clave InChI
ZBDODENUKSLMHT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1888844
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1888844
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)