ENAH11E0CD80
Enamine
tert-butyl 3-[(1-aminocyclopropyl)methyl]azetidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: W11413-50MG
CHF 229,07
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: W11413-50MG
CHF 229,07
Iupac Name
tert-butyl 3-((1-aminocyclopropyl)methyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-7-9(8-14)6-12(13)4-5-12/h9H,4-8,13H2,1-3H3
InChI key
IYOMVHYPNYHGPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1879623