Merck
ENAH11E0C72E
Enamine
tert-butyl 3-(1-amino-2-methylpropan-2-yl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.33
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(1-amino-2-methylpropan-2-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-6-9(7-14)12(4,5)8-13/h9H,6-8,13H2,1-5H3
Clave InChI
YIGSVYJNDHDLNU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878228
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878228
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)