ENAH11E036B3
Enamine
[1-(4-methoxyphenyl)cyclopropyl]methanol
About This Item
mp
40-41
Iupac Name
[1-(4-methoxyphenyl)cyclopropyl]methanol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-13-10-4-2-9(3-5-10)11(8-12)6-7-11/h2-5,12H,6-8H2,1H3
Clave InChI
DRIOCJAMPBWZQM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1851288
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)