Merck
ENAH11E02D5B
Enamine
1-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Número MDL:
Iupac Name
1-(5-methyl-3-isoxazolyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-5-4-6(9-12-5)8(2-3-8)7(10)11/h4H,2-3H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
RSSJWKPBMKKRCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1848906
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1848906
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)