Merck
ENAH11E0242A
Enamine
3-(2,3,4-trifluorophenyl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.15
Número MDL:
Iupac Name
3-(2,3,4-trifluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c10-6-3-1-5(2-4-7(13)14)8(11)9(6)12/h1,3H,2,4H2,(H,13,14)
Clave InChI
ANWNVMXSGRKDIA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1846563
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1846563
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)