Merck
ENAH11E01506
Enamine
2-methyl-2-(4-methylpyridin-2-yl)propan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.25
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-2-(4-methyl-2-pyridinyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H16N2/c1-8-4-5-12-9(6-8)10(2,3)7-11/h4-6H,7,11H2,1-3H3
InChI key
QILOPDWWESDMOL-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1842673
pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1842673
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)