ENAH11E00ED8
Enamine
3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanal
About This Item
Iupac Name
3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanal
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-14-9-6-8(4-3-5-12)7-10(15-2)11(9)13/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
InChI key
DPEYEJOFAHQWJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841089
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)