ENAH11DFE4C9
Enamine
2-fluoro-3-hydrazinylpyridine
About This Item
Iupac Name
2-fluoro-3-hydrazinopyridine
Inchi Code
1S/C5H6FN3/c6-5-4(9-7)2-1-3-8-5/h1-3,9H,7H2
Clave InChI
AXNULJBXZBUIQI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
89
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1831601
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1831601
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)