Merck
ENAH11DE8865
Enamine
2-methyl-2-(1,3-oxazol-5-yl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.15
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-methyl-2-(oxazol-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-7(2,6(9)10)5-3-8-4-11-5/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
XCMJPNYKKFSZCL-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1777258
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1777258
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)