Merck
ENAH11DDA79F
Enamine
4-(2-methylcyclopropyl)butanal
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
126.2
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-methylcyclopropyl)butanal
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-7-6-8(7)4-2-3-5-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
Clave InChI
KRWXYIFAXTZWPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1745343
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1745343
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)