ENAH11DD7EAB
Enamine
1,1-diethoxy-2-methylpropan-2-ol
About This Item
Iupac Name
1,1-diethoxy-2-methylpropan-2-ol
Inchi Code
1S/C8H18O3/c1-5-10-7(11-6-2)8(3,4)9/h7,9H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
JHAAZZWQBFPXGB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1738120
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1738120
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)