Merck
ENAH11DD284D
Enamine
methyl 6-chloro-5-methoxy-1H-indole-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.66
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-chloro-5-methoxy-1H-indole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10ClNO3/c1-15-10-3-6-7(11(14)16-2)5-13-9(6)4-8(10)12/h3-5,13H,1-2H3
InChI key
PEMUIROXWOIMKO-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725656
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725656
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)