Merck
ENAH11DD24DF
Enamine
3-ethyl-3-methyloxan-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-ethyl-3-methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-3-8(2)6-10-5-4-7(8)9/h7H,3-6,9H2,1-2H3
Clave InChI
GSJZROUAFJPJQC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726435
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726435
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)